Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Artikelnummer. 12598686 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Endstopfen
Ersatzpropaktor
Mittlerer Zylinder
Material:
Edelstahl (440 C)
Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte):
6881 Durchstechflaschen Set
Großes Mahlfläschchen-Set 6801 und großes Cr-freies Mahlfläschchen-Set 6871
Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12598686
Marke: Cole-Parmer™ 6751P
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Keep spare items to ensure there is no down time.
Fläschchen-Set 6751
  • Probenkapazität: 0,5 bis 4,0 ml
  • Ergibt ein vollständiges Fläschchen plus drei zusätzliche Abschnitte in der Mitte
  • Mit einem Impaktor aus Edelstahl, zwei Endstücken und vier Mittelzylindern aus Polycarbonat (6751C4)
  • Bestandteile einzeln lieferbar
Spezifikation
Produkttyp Ersatzpropaktor
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Material Edelstahl (440 C)
Modell Cole-Parmer Gefrierschrank/Mühle
Verpackungsmenge Je 1
Probenvolumen (angloamerikanisch) 0.01 bis 0.13 oz.
Probenvolumen (metrisch) 0,5 bis 4 ml