Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Endstopfen
Ersatzpropaktor
Mittlerer Zylinder
Material:
Edelstahl (440 C)
Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte):
6881 Durchstechflaschen Set
Großes Mahlfläschchen-Set 6801 und großes Cr-freies Mahlfläschchen-Set 6871
Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle, kryogenes Mahlwerk
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Transparenter Kunststoff ermöglicht die visuelle Überprüfung des Mahlfortschritts.
- Als Einwegprodukt erhältlich. Kann auch mit heißem Wasser und Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Verkauft in Packungen mit 4 oder 20 Stück.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mittlerer Zylinder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großes Mahlfläschchen-Set 6801 und großes Cr-freies Mahlfläschchen-Set 6871 |
| Material | Polycarbonat |
| Modell | Cole-Parmer Gefrierschrank/Mühle |
| Verpackungsmenge | 4 Packungen |