Learn More
SCAT Ersatzfiltersieb für Trichter MARCO V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Marke: SCAT 318999
12.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
- Schmutzsieb
- Für Trichter
- Mit Deckel MARCO, V2.0
- PE-HD
- Blau
Spezifikation
Ersatz-Schmutzsieb | |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
Schwarz | |
140 mm |