Learn More
SCAT Ersatzfiltersieb für Trichter MARCO V2.0 - Leitfähig
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Marke: SCAT 318989
13.42 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
- Schmutzsieb
- Für Trichter
- Mit Deckel MARCO, V2.0
- PE-HD
- Elektrostatisch leitfähig
Spezifikation
HDPE | |
Blau/weiß | |
140 mm | |
Ersatz-Schmutzsieb |