Learn More
Labconco™ Ersatz-Anschlusskolben
Diese Ersatz-Anschlusskolben trennen Flüssigkeiten von Dämpfen. Entwickelt für Kjeldahl-Einheiten.
Marke:  Labconco™ 2081300
Artikelnummer. 12770087
  • 590.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Anschlusskolben trennt Flüssigkeit von Dämpfen, bevor die Dämpfe in den Kondensator gelangen.
  • Die doppelte Leitblechkonstruktion fängt effektiv ätzenden Nebel auf, der auf die Rückgewinnungslösung übertragen werden kann.
  • Verbindung zwischen einem Kjeldahl-Kolben und einem Destillations-Rack.
  • Einteilig, Borosilikatglas.
  • Jedes Stück Glasware kann mit 20813-01 gekennzeichnet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Verbinden von Kolben
1,8 kg
Kjeldahl-Einheiten
Borosilikatglas
4 lb.
6 Packungen