Learn More
Restek™ Replacement Chemical Traps for Agilent™ Gas Chromatographs
Click to view available options
Typ:
Baugruppe für geteilte Entlastungsfalle
Ersatz für geteilte Entlastungsfalle
Ersatzfalle
Beschreibung
- Built-in frits and adsorbents remove both moisture and hydrocarbons
- Trap can be regenerated to remove contaminants and restore performance
- Also available is a Replacement 32 in. Split Line with all installation hardware included
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatzfalle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas Chromatography |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.