Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatz-Vakuumsaugflasche mit 1.9 Liter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.9 l
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0.5 Gallonen (1.9 Liter) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumsaugflasche 12992550 |
Kapazität (metrisch) | 1.9 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.5 gal. |
Farbe | Blau |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 1 |
Menge | 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |