Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Benutzerfreundliche, vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsarten.
Marke:  Gilson™ F164555
193.29 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12669611
  • 286.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verdrängerpipetten, mit automatischer Größenerkennung von Gilson™ Repet-Dispenserspitzen
    Machen das Pipettieren leichter und schneller
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
  • Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
10 % ±0.3, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV
CE, IVD
Repetman™
Steril
10 % ±0.8 %, 50 % ±0.5 %, 100 % ±0.5 %
Gilson™ Repetman™
Polypropylen
Name des Produkts
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipettenspitzen > Volumen: 5 ml