Learn More
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002700 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0,5 mL
1,25 mL
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 mL
50 ml
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12659601
Marke: Gilson™ F164510
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Polypropylen. Gilson™ Repetman™ Nichtsterile Pipettenspitzen gewährleisten genaue Ergebnisse bei viskosen, dichten, flüchtigen oder heißen Flüssigkeiten.
  • Verdrängungspipetten mit automatischer Größenerkennung der Gilson Repet™ Spitzen, um das Pipettieren zu vereinfachen und zu beschleunigen
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
  • Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 mL
Sterilität Unsteril
Präzision 10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0,5 CV
Genauigkeit 10 % ±1,6 %, 50 % ±1,2 %, 100 % ±1 %
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Repetman
Produktlinie Repetman
Material Polypropylen