Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nadeln
Artikelnummer. 13179175
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Länge (metrisch):
57 mm
85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 13179175
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 036873
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ersatznadeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
  • Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
  • Abnehmbare Nadel
  • Konische Spitze
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Länge (metrisch) 85 mm
Produkttyp Abnehmbare Nadel
Menge 2/Packung
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo RSH Autosampler