Learn More
Thermo Scientific™ Rotavirus-Kontrollkit
Mit dem Xpect Rotavirus Control Kit als externes Qualitätskontrollmaterial für das Xpect Rotavirus Kit können Sie grobe systematische Fehler überwachen.
Marke: Thermo Scientific™ R246551
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Remel™ Xpect™ Rotavirus Kontrollkit als externes Qualitätskontrollmaterial für das Xpect Rotavirus Kit können Sie grobe systematische Fehler überwachen. Dieses Kit enthält eine negative und eine positive Kontrolle.
Mit dem Xpect Rotavirus Control Kit als externes Qualitätskontrollmaterial für das Xpect Rotavirus Kit können Sie grobe systematische Fehler überwachen.
- Gebrauchsfertig
- Wird vor der Verwendung der Patientenprobe als Bestätigungstest verwendet.
- Sollte gemäß Xpect Rotavirus Gebrauchsanweisung (IFU) getestet werden.
Dieses Kit wird für qualitative Verfahren verwendet. Der Test sollte mit der entsprechenden Kontrolle negative und positive Ergebnisse liefern, bevor die Patientenprobe getestet wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Control Kit | |
Positivkontrolle für 1 ml/Fläschchen; Negativkontrolle für 1 ml/Fläschchen | |
2 Fläschchen/Kit |