Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sputasol
Artikelnummer. 11943262
Click to view available options
Menge:
10 x 7,5 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11943262
Marke: Thermo Scientific™ SR0233A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Remel Sputasol ist ein Verflüssigungsmittel für Sputumproben.
Thermo Scientific™ Remel Sputasol ist ein Verflüssigungsmittel für Sputumproben.
  • Der Inhalt jedes Fläschchens kann in sterilem, destilliertem Wasser auf 100 ml verdünnt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sputasol
Menge 10 x 7,5 ml