Learn More
Thermo Scientific™ PPLO-Agar
Selectively isolate and cultivate Mycoplasma species using PPLO Agar (w/horse serum, amphotericin B, penicillin, thallium acetate).
Marke: Thermo Scientific™ R20261
Beschreibung
Selectively isolate and cultivate Mycoplasma species using Thermo Scientific™ Remel™ PPLO Agar (w/horse serum, amphotericin B, penicillin, and thallium acetate). Pleuropneumonia-like organisms (PPLO) were first studied and determined to be the causative agent of bovine pleuropneumonia. Edward and Freundt proposed the recent system of classification and nomenclature for PPLO, now referred to as Mycoplasmataceae1,2. Kraybill confirmed that M. pneumoniae is resistant to methylene blue in agar medium while other species of Mycoplasma are inhibited3,4.
Die Pleuropneumonie-ähnlichen Organismen (PPLO) sind eine Gruppe pleomorpher, filtrierbarer, anspruchsvoller Mikroorganismen, denen auch eine starre Zellwand fehlt. Die PPLO-Agar-Basis wurde zur Isolierung und Kultivierung von Mycoplasma-Spezies entwickelt.5 Zugabe von y
Spezifikation
PPLO Agar mit Pferdeserum, Amphotericin B, Penicillin, Thalliumacetat | |
Fertigplatte | |
Agar | |
10/Packung |