Learn More
Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit
Macht die Inkubation überflüssig und liefert eine schnellere Lösung für die Streptokokken-Gruppierung als traditionelle Enzym-basierte Extraktionsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ DR0720G
Beschreibung
Das PathoDxtra™ Strep Grouping Reagenzienset ist ein Satz von Komponenten für die Verwendung mit ausgewählten, separat zu erwerbenden PathoDxtra Strep Grouping Latex-Reagenzien für die serologische Identifizierung von Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G auf Primärkulturplatten. Die darin enthaltenen Materialien sind für die schnelle Differenzierung von Streptokokken in der in-vitro-Diagnostik vorgesehen.
- Verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe — sofortige Säureextraktion ohne Inkubation oder Rekonstitution
- Zeitsparend — ein einfaches, schnelles Verfahren sorgt für leicht ablesbare Ergebnisse
- Kostengünstig — erkennt alle klinisch wichtigen Streptokokken-Gruppen, einschließlich Gruppe D; keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich
- Flexibel — verschiedene Packungsvarianten für den jeweiligen Testbedarf
Im Lieferumfang enthalten:
PathoDxtra Satz für die Streptokokken-Serogruppierung (Art.- Nr. DR0700M): Je 3 ml Latexreagenz A, B, C, D, F und G; 2,8 ml polyvalente Positivkontrolle; Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen; Einweg-Reaktionskarten
PathoDxtra Extraktionsreagenzien-Set (Art.- Nr. DR0709M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; zur Verwendung mit dem PathoDxtra Kit für die Streptokokken-Serogruppierung
PathoDxtra Reagenzsatz für die Streptokokken-Serogruppierung (Art.- Nr. DR0710M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen, Einweg-Reaktionskarten; Zur Verwendung mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxtra Latexreagenzien zur Streptokokken-Serogruppierung
Spezifikation
Positiv | |
Beta-hämolytische Streptokokken | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
Gruppe A, B, C, D, F und G |
• Einweg-IR-Karten | |
Streptokokken-Testkit | |
Polyvalent | |
50 Karten |
Schnelle Streptokokken-Gruppierungstests funktionieren am besten mit Referenzmethoden, wenn nur Streptokokken getestet werden, die Β-hämolysierend auf Schafblutagar sind. 1, 2, 3, 4