Learn More
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep B-Gruppierungslatex
Artikelnummer. 12613728
Click to view available options
Menge:
60 Tests/Packung
Packungsgröße:
60 Tests
Artikelnummer. 12613728
Marke: Thermo Scientific™ R62031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PathoDx Strep B-Gruppierungslatex wird mit Streptokokken-Gruppierungskits verwendet.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ und Strep B-Gruppierungslatex mit Strep-Gruppierungskits. Das PathoDx-Verfahren verwendet eine Latexagglutinationsmethode in Kombination mit einem Salpetersäure-Extraktions-Verfahren1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Die Streptokokken-Gruppenkohlehydrate der Streptokokken-Gruppe B sind komplexe Antigene mit einem Rhamnose-Oligosaccharid und unterschiedlichen Seitenketten, die hauptsächlich aus acetyliertem oder nicht acetyliertem Glucosamin bestehen. Im PathoDx-Verfahren reagieren spezifische Antikörper auf Latexpartikeln mit Streptokokken-Gruppenantigenen, die aus der bakteriellen Zellwand extrahiert wurden, und agglutinieren diese. Der Test ist für die Verwendung mit Streptokokken-Kolonien vorgesehen, diebetahämolysierend auf Blutagar (Schaf) wirken, oder für die Verwendungmit reinen Streptokokken-Isolaten in Kulturbouillon. Die Reagenzien wurden entwickelt, um bei einer oder zwei 18 bis 24 Stunden Kolonien der meisten beta-hämolysierenden Streptokokken-Isolate eine positive Agglutination (2+ oder höher) hervorzurufen.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Leicht zu interpretieren – Das PathoDx Strep Gruppierungskit wurdeentwickelt, um mit dem Extrakt einer oder beider Kolonien einer 18 bis 24 Stunden-Kultur von Streptokokken der Lancefield-Gruppe B (große Kolonie) in 60 Sekunden bei den meisten Streptokokken-Isolate eine Agglutinationsreaktion von 2+ oder höher hervorzurufen. Ein Negativtest zeigt einheitlich milchiges Erscheinungsbild ohne Agglutination nach 60 Sekunden.
Strep B-Gruppierungslatex (rosa Kappe) enthält 3,0 ml einer Suspension synthetischer blauer Latexpartikel, die mit Kaninchen-Antikörper gegen IgG-sensibilisiert wurden und mit 0,098 % Natriumazid und 0,05 % ProClin 300® Konservierungsmittel beschichtet sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PathoDX™ Strep B-Gruppierungslatex
Typ Streptokokken-Testkit
Menge 60 Tests/Packung
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.