Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Bouillon (dehydriert)
Isolieren Sie mit MacConkey-Bouillon selektiv und differentiell enterische gramnegative Bazillen.
Marke:  Thermo Scientific™ R453822
240.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12938244
  • 283.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren Sie mit Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey-Bouillon (dehydriert) selektiv und differentiell enterische gramnegative Bazillen. MacConkey-Bouillon ist eine Modifikation der ursprünglichen Gallensalz-Bouillon, die erstmals 1900 von MacConkey beschrieben wurde und den Lackmus als Indikator und Natriumtaurocholat enthielt, um grampositive Organismen zu hemmen.1 Bei weiteren Tests empfahl MacConkey, den Lackmus durch Neutralrot zu ersetzen.2 Im Jahr 1953 ersetzten Childs und Allen Neutralrot mit Bromkresolpurpur, einem weniger hemmenden Indikator.3
Isolieren Sie mit MacConkey Bouillon selektiv und differentiell enterische gramnegative Bakterien.Dieses Medium wird zur präsumtiven Identifizierung von Coliformen verwendet.Coliforme sind Organismen, die in der Umwelt und in den Fäkalien aller Warmblüter und Menschen vorhanden sind.
Ihr Vorhandensein im Trinkwasser weist darauf hin, dass krankheitsverursachende Organismen (Krankheitserreger) im Wassersystem vorhanden sein könnten.
  • Selektiv:Oxgall ist ein selektives Mittel, das grampositive Organismen hemmt.
  • Einfache Differenzierung:Lactose- und Bromkresollila-Indikatoren ermöglichen die Differenzierung von laktosefermentierenden gramnegativen Bakterien.
  • Entspricht USP und EP:Das Medium wird gemäß den harmonisierten Richtlinien der United States Pharmacopeia (USP) / des Europäischen Arzneibuchs (EP)4,5 für den Nachweis von Escherichia coli formuliert und getestet.
Dieses Medium enthält Gelatinepepton, das Aminosäuren und essentielle Nährstoffe für das Bakterienwachstum liefert.Lactose ist eine Kohlenstoffquelle für Energie.Oxgall ist ein selektives Mittel, das grampositive Organismen hemmt.Lactose- und Bromkresollila-pH-Indikatoren ermöglichen die Differenzierung von laktosefermentierenden gramnegativen Bakterien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: USP
Pulver
500 g
MacConkey Bouillon
Trockenkulturmedien
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer165310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberR453822
Chargennummer118371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog NumberR453822
Chargennummer835578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR453822
Chargennummer761564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR453822
Chargennummer698056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR453822
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MacConkey-Bouillon (dehydriert) > MacConkey-Bouillon; 500 g
Nur für Laboranwendungen