missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey-Agar
Click to view available options
Menge:
500 g
10 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar wird für die selektive und differentielle Isolierung gramnegativer Bakterien auf der Basis der Laktose-Fermentation verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | MacConkey-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur