Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram'sches Jod, 250 ml-Flasche
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R40077
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11983322
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
  • Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
  • Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 gal.
3,785 L
Jeweils
CE-Zeichen