Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram'sches Jod, 250 ml-Flasche
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R40056
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11933972
  • 46.55 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
  • Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
  • Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml/Fläschchen
250 mL
Jeweils
CE-Zeichen