Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Koagulase-Plasma
Click to view available options
Menge:
5 mL
15 ml
25 mL
6 x 5 ml
Unit Size:
15 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
6 Stück
Description
Thermo Scientific™ Remel Koagulase-Plasma wird zum Nachweis von Koagulase-Enzymen in Staphylokokken verwendet.
- Kaninchen-Plasma mit EDTA
- Lyophilisiert
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Koagulase-Plasma |
| CE-Zeichen | Ja |
| Nachweisbare Analyten | Staphylococci |
| Typ | Koagulaseplasma |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis mittels Enzym-Immunoassay |
| Menge | 5 mL |