Learn More
Thermo Scientific™ Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit
Stellen Sie zum Nachweis einer Infektion mit Staphylococcus aureus den Verklumpungsfaktor und Protein A fest. Damit können Sie S. aureus von anderen Staphylokoken-Arten unterscheiden.
382.00 € - 720.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Kontrollsets | Positiv, negativ |
Beschreibung | Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit |
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | Faktor und Protein A zur Erkennung von Staphylococcus aureus |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12609937
|
Thermo Scientific™
R21143 |
Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit | 450 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
720.00 €
450 Tests |
Verfügbar ab: 29-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12619937
|
Thermo Scientific™
R21144 |
Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit | 150 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
382.00 €
150 Tests |
Verfügbar ab: 29-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Nutzen Sie das Thermo Scientific™ Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit zum schnellen Nachweis von Staphylococcus aureus und zur Differenzierung von anderen Staphylokokken-Arten über Verklumpungsfaktor und Protein A.
Mit diesem Schnelltest können Sie mithilfe von Latexpartikeln gleichzeitig den Verklumpungsfaktor und Protein A erkennen. Die Agglutination der weißen Latexpartikel ist als positive Reaktion innerhalb von 60 Sekunden mit bloßem Auge sichtbar.Verwenden Sie den Test bei Verdacht auf Bakterienkolonien von S. aureus. Vor dem Test ist eine Gramfärbung der verdächtigen Kolonien und ein Katalase Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass es sich um Staphylokokken handelt.
Obwohl Staphylokokken häufig auf der Haut und den Schleimhäuten zu finden sind, werden sie mit zahlreichen menschlichen und tierischen Infektionen in Verbindung gebracht. S. aureus und andere Koagulase-positive Staphylokokken wurden als Ursache für eitrige Infektionen, Lebensmittelvergiftungen und toxisches Schocksyndrom identifiziert und aus nahezu allen anatomischen Bereichen isoliert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit | |
Faktor und Protein A zur Erkennung von Staphylococcus aureus | |
Latexreagenz, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Einweg-Objektträger, Rührstäbe | |
Staphylococcus aureus |
Positiv, negativ | |
Ja | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Latex |