Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase
Artikelnummer. 10399814
Click to view available options
Menge:
50 x 0,75 ml
Packungsgröße:
50 Ampullen
Artikelnummer. 10399814
Marke: Thermo Scientific™ R21540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nachweis des Enzyms Zytochromoxidase mithilfe von BactiDrop Oxidase.
Nachweis des Enzyms Zytochromoxidase mithilfe der Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Oxidase. Der Oxidase-Test wurde ursprünglich zur Identifizierung der Gattung Neisseria entwickelt, wurde aber später zur Trennung der Pseudomonadaceae von den oxidasenegativen Enterobacteriaceae verwendet.1,2 Die meisten grampositiven Bakterien sind oxidasenegativ und viele der gramnegativen Bakterien, mit Ausnahme der Enterobacteriaceae, sind variabel.3 Diese Formulierung basiert auf der Oxidase-Reagenzienformel von Kovacs.1
Nachweis des Zytochromoxidase-Enzyms mittels BactiDrop™ Oxidase. Gebrauchsfertig: Keine weitere Vorbereitung erforderlich. Einfach zu interpretieren: Positiver Test: Entwicklung einer violetten bis lila Farbe innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. Negativer Test: Verzögerte Reaktion oder keine Farbentwicklung innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. BactiDrop Oxidase wird zum Nachweis des Enzyms Zytochromoxidase verwendet. Der Oxidase-Test basiert auf der bakteriellen Produktion eines intrazellulären Oxidase-Enzyms. Die Oxidase-Reaktion ist auf das Vorhandensein eines Zytochromoxidase-Systems zurückzuführen, das die Oxidation von reduziertem Zytochrom durch molekularen Sauerstoff aktiviert, der wiederum als Elektronenakzeptor im Endstadium des Elektronentransfersystems wirkt. Mikroorganismen, die das Oxidase-Enzym produzieren, oxidieren in Gegenwart von Luftsauerstoff, Cytochrom c und Phenylendiaminoxidase-Reagenz zu der lilafarbenen Verbindung Indophenol. Ascorbinsäure wird als Reduktionsmittel in das Reagenz integriert, um die Autooxidation zu reduzieren und die Stabilität zu verbessern.3 BactiDrop Oxidase enthält N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-Phenylendiamin (CAS 100-22-1), Ascorbinsäure (CAS 50-81-7) und demineralisiertes Wasser (CAS 7732-18-5). Das Reagenz wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Dieses Reagenz wurde nach dem Qualitätskontrollverfahren getestet und als akzeptabel eingestift. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Beschreibung BactiDrop Oxidase
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Vorhandensein von Oxidase-Enzym
Menge 50 x 0,75 ml