Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
115.00 € - 145.00 €
Spezifikation
Kontrollsets | Positiv |
---|---|
Nachweisbare Analyten | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest |
Typ | Agglutinationsseren |
Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
Menge | 2 mL |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisbare Analyten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11933332
|
Thermo Scientific™
R30956801 |
O-Faktoren Salmonellen 3, 10, 15, 19 (Gruppe E) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
117.10 €
2 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12697559
|
Thermo Scientific™
R30957601 |
O-Faktor Salmonellen 11 (Gruppe F) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11963332
|
Thermo Scientific™
R30956701 |
O-Faktor Salmonellen 2 (Gruppe A) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
135.00 €
2 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11913332
|
Thermo Scientific™
R30957101 |
O-Faktor Salmonellen 6, 7 (Gruppe C1) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
135.00 €
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12663648
|
Thermo Scientific™
R30959101 |
O-Faktor Salmonellen 39 (Gruppe Q) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
117.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11954092
|
Thermo Scientific™
R30957201 |
O-Faktor Salmonellen 8 (Gruppe C2) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
129.60 €
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12697569
|
Thermo Scientific™
R30958601 |
O-Faktor Salmonellen 27 (Gruppe B) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
117.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12643638
|
Thermo Scientific™
R30957901 |
O-Faktor Salmonellen 15 (Gruppe E2) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
117.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12633638
|
Thermo Scientific™
R30957801 |
O-Faktor Salmonellen 14 (Gruppe H) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11934092
|
Thermo Scientific™
R30957001 |
O-Faktor Salmonellen 5 (Gruppe B) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
129.20 €
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11944092
|
Thermo Scientific™
R30957301 |
O-Faktor Salmonellen 9 (Gruppe D) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
134.00 €
2 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11964092
|
Thermo Scientific™
R30956901 |
O-Faktor Salmonellen 4 (Gruppe B) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
134.00 €
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12653638
|
Thermo Scientific™
R30958001 |
O-Faktor Salmonellen 16 (Gruppe I) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12683638
|
Thermo Scientific™
R30958301 |
O-Faktor Salmonellen 19 (Gruppe E4) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12687559
|
Thermo Scientific™
R30957501 |
O-Faktor Salmonellen 10 (Gruppe E1) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12623638
|
Thermo Scientific™
R30957701 |
O-Faktor Salmonellen 13, 22 (Gruppe G) | Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | 2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
Spezifikation
Positiv | |
Agglutinationsseren | |
2 mL |
Somatische O-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest | |
2 ml/Fläschchen | |
Salmonella O |