Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Artikelnummer. 12623638
Click to view available options
Beschreibung:
O-Faktor Salmonellen 10 (Gruppe E1)
O-Faktor Salmonellen 11 (Gruppe F)
O-Faktor Salmonellen 13, 22 (Gruppe G)
O-Faktor Salmonellen 14 (Gruppe H)
O-Faktor Salmonellen 15 (Gruppe E2)
O-Faktor Salmonellen 16 (Gruppe I)
O-Faktor Salmonellen 19 (Gruppe E4)
O-Faktor Salmonellen 2 (Gruppe A)
O-Faktor Salmonellen 27 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 39 (Gruppe Q)
O-Faktor Salmonellen 4 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 5 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 6, 7 (Gruppe C1)
O-Faktor Salmonellen 8 (Gruppe C2)
O-Faktor Salmonellen 9 (Gruppe D)
O-Faktoren Salmonellen 3, 10, 15, 19 (Gruppe E)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Artikelnummer. 12623638
Marke: Thermo Scientific™ R30957701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung O-Faktor Salmonellen 13, 22 (Gruppe G)
Nachweisbare Analyten Salmonellen O Antigen
Typ Agglutinationsseren
Organismengruppe Gruppe G
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL
Klasse des Zielorganismus Salmonella O