Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella H
Artikelnummer. 12759290
Click to view available options
Beschreibung:
Salmonella H (E) polyvalent, für eh, enx, enz15
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (G) polyvalent, für gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Salmonella H (L) polyvalent, für lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (f, g)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (r)
Salmonella H (z)
Salmonella H (z27)
Salmonella H Schnelldiagnose 1 (b, d, E, r)
Salmonella H Schnelldiagnose 2 (b, E, k, L)
Salmonella H Schnelldiagnose 3 (d, E, G, k)
Salmonella H polyvalent, Phasen 1 und 2
Salmonellen H polyvalent, Phase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Artikelnummer. 12759290
Marke: Thermo Scientific™ R30161201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Identifikation flagellarer H-Antigene von Strängen von Salmonella nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung Salmonella H (gm)
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Flagellare H-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest
Typ Agglutinationsseren
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL
Klasse des Zielorganismus Salmonella