Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Salmonella H
Artikelnummer. 11933342
Click to view available options
Beschreibung:
Salmonella H (E) polyvalent, für eh, enx, enz15
Salmonella H (1, 2)
Salmonella H (1, 5)
Salmonella H (1, 6)
Salmonella H (1, 7)
Salmonella H (G) polyvalent, für gm, gp, fg, gq, fgt, gms, gmt, gt, gmq, gpu
Salmonella H (L) polyvalent, für lv, lw, lz13, lz28, lz38, lz40
Salmonella H (a)
Salmonella H (b)
Salmonella H (c)
Salmonella H (d)
Salmonella H (eh)
Salmonella H (enx)
Salmonella H (f, g)
Salmonella H (gm)
Salmonella H (i)
Salmonella H (r)
Salmonella H (z)
Salmonella H (z27)
Salmonella H Schnelldiagnose 1 (b, d, E, r)
Salmonella H Schnelldiagnose 2 (b, E, k, L)
Salmonella H Schnelldiagnose 3 (d, E, G, k)
Salmonella H polyvalent, Phasen 1 und 2
Salmonellen H polyvalent, Phase 2 (1, 2, 5, 6, 7)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Artikelnummer. 11933342
Marke: Thermo Scientific™ R30160401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Identifikation flagellarer H-Antigene von Strängen von Salmonella nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung Salmonella H (c)
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Flagellare H-Antigene von Salmonellenstämmen nach Objektträger- bzw. Röhrchen-Agglutinationstest
Typ Agglutinationsseren
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL
Klasse des Zielorganismus Salmonella