Learn More
BINDER™ Verstärktes Gestell
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: KBF 240, KBF P 240, KBF LQC 240, KB 240, KB 400, KBW 240, KBW 400, KBWF 240, KMF 240, KBF-S 240
Marke: BINDER™ 8012-0638
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Mit einem Satz Sicherungselemente (4 Stück)
- Maximale Tragkraft von 50 kg oder 70 kg
Spezifikation
Gestell, verstärkt – Edelstahl, mit Befestigungselementen (1 Satz mit 4 Stück) | |
Max. 70 kg | |
Gestell |
BINDER Kammern KBF 240, KBF P 240, KBF LQC 240, KB 240, KB 400, KBW 240, KBW 400, KBWF 240, KMF 240, KBF-S 240 | |
Edelstahl | |
1 Satz mit 4 Befestigungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Verstärktes Gestell > Kann verwendet werden mit: KBF 240, KBF P 240, KBF LQC 240, KB 240, KB 400, KBW 240, KBW 400, KBWF 240, KMF 240
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur