Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Artikelnummer. 30238272 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
KB 720
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 1060
KBF 130
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238272
Marke: BINDER™ 80122525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) KBF PRO 260
Material Stainless Steel
Typ Chamber Rack
Tragkraft (metrisch) 180 kg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado