Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Artikelnummer. 30238241 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 1060
KB 130
KB 260
KB 470
KB 65
KB 720
KB PRO 1060
KB PRO 130
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720
KBF 1060
KBF 130
KBF 260
KBF 470
KBF 720
KBF PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238241
Marke: BINDER™ 80122510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) KB 1060
Material Stainless Steel
Typ Chamber Rack
Tragkraft (metrisch) 200 kg