Learn More
Reichert™ Reichert™ Rhino Extrem robustes Handrefraktometer
Artikelnummer. p-2410767
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,2
±0,25
Scale Range:
0 bis 30 Brix
0 bis 50 Brix
50 bis 90 Brix
Schritten:
0.002
0.0025
0.2 und 0.5
Brechungsindex:
1,333 bis 1,3811
1,333 bis 1,42
1,4201 bis 1,5177
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10309714
Marke: Reichert™ 137531L0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für anspruchsvolle Einsätze im Werk und im Feld, vollständig IIP67-wasserdicht, staubdicht und stoßfest
  • Der automatische Temperaturausgleich macht Temperaturkorrekturtabellen überflüssig
  • Optik und Anzeigeskala sind im Inneren des Refraktometerkörpers dauerhaft versiegelt
  • Vergrößerte Skalen verfügen über leicht ablesbare Markierungen und Unterteilungen für richtige Messwerte und genaue Ergebnisse
  • Modelle werden mit Brix-Skalen von 0 - 30, 0 - 50 und 50 - 90 % angeboten
Bestellinformation
Auch ein Rhino Modell für industrielle Flüssigkeitstests ist erhältlich; siehe Kat. Nr. 10440.
Spezifikation
Typ Tragbares, extrem langlebiges Refraktometer
Scale Range 0 bis 50 Brix
Brechungsindex 1,333 bis 1,42
Genauigkeit ±0,25
Schritten 0.0025
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel und Getränke, Chemikalien, Pharmazeutika und industrielle Schneidflüssigkeiten
Zertifizierung/Konformität IIP67.