Learn More
Corning™ Herkömmliches fötales Kälberserum
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15343681
Click to view available options
Menge:
500 ml
Produkttyp:
Fötales Kälberserum
Hitzeinaktiviert:
Nein
pH:
7,6 ±0,8
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15343681
Marke: Corning™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
FKS ist eine häufig verwendetes Zellkulturmediensupplement, welches das kontinuierliche Zellwachstum fördert und metabolische Anforderungen erfüllt.
  • Seren werden aseptisch gesammelt und in einer cGMP-konformen Einrichtung verarbeitet.
  • Jede Rohserumcharge wird vor der Verwendung in der Produktion auf Endotoxin, Resthämoglobinkonzentration und mikrobiologische Qualität untersucht.
  • Die Serumchargen werden vor der Filtration gepoolt und kontinuierlich gemischt, um eine gleichbleibende Qualität über die gesamte Charge hinweg zu gewährleisten
  • Die fertigen Chargen werden auf Endotoxin, Hämoglobin, pH-Wert, Mykoplasma und Wachstumsförderung getestetBiochemische Assays und Virentests sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich
  • Das herkömmliche FKS wird aus Herden in von der USDA zugelassenen Ländern bezogen (z. B.Mexiko, Honduras, Costa Rica, Nicaragua usw.)
Bestellinformation
Lieferung in gefrorener Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP
Farbe Bernstein-Gelb bis rötlich
Inhalt und Lagerung -25 bis -15 °C
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Quelle Rinderfötus
Güte Standard
Endotoxin-Konzentration ≤20 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Zugabe zu Zellkulturmedien verwendet, um Zellwachstum und -metabolismus zu unterstützen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen.
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration <30 mg/dl
Osmolalität 315 ± 35 mOsm/kg
pH 7,6 ±0,8
Proteingehalt 30 bis 50 g/l
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.