Learn More
Grant Instruments™ Eintauchkühler
Gekühlte Tauchkühler bestehen aus einer Kühlschlange, die über einen Schlauch mit einem Kühlaggregat verbunden ist. Die Wärme wird kontinuierlich mit der Temperaturregelung des Bades abgeleitet.
7530.00 € - 8385.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 460 x 305 x 225 mm (T x B x H) |
---|---|
Länge (metrisch) Schlauch | 925 mm |
Elektrische Anforderungen | 120/230 V |
Spannung | 120/230 V |
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11466487
![]() |
Grant Instruments™
C1GR |
350 W bei 20 °C; 110 W bei 0 °C |
8385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11476487
![]() |
Grant Instruments™
C2GR |
400 W bei 20 °C, 320 W bei 0 °C, 170 W bei 10 °C |
7530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Gekühlte Tauchkühler bestehen aus einer Kühlschlange, die über einen Schlauch mit einem Kühlaggregat verbunden ist.Die Wärme wird kontinuierlich mit der Steuereinheit zur Temperaturregelung des Bades extrahiert.
- 10 °C bis 40 °C Bei abgeschaltetem Kühler kann die Kühlschlange dauerhaft in Flüssigkeiten bis zu 100 °C getaucht werden. Ferner eignet sie sich zum Kühlen von Flüssigkeiten auf bis zu 100 °C, jedoch nicht zum Dauerbetrieb über 40 °C.
- C2GR: -15 °C bis 40 °C
Spezifikation
460 x 305 x 225 mm (T x B x H) | |
925 mm | |
120/230 V | |
120/230 V |