Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 750 ml
4 × 1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Anwenderfreundlich:
- Herausragendes Fassungsvermögen zur Verarbeitung von 40x konischen 50 ml-Röhrchen in einem Durchgang, unter zertifizierten Bioabdichtungsdeckeln
- Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
- Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
- Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
- System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
- Anlage zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, UK
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparende Bauweise:
- Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Energiesparend:
- Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 × 1.000 ml |
| Max. RZB | 25.830 × g |
| Produktlinie | Fisherbrand |
| Gekühlt | No |
| Enthält | Zentrifuge, 4x 1.000 ml-Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter |
| Modell | GT4 Expert Zellkultur-Paket, belüftet |
| Rotor | Ja |
| Typ | Luftgekühlte Zentrifuge GT4 Expert Zellkultur-Paket |
| Luftgekühlt | Ja |
| Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |