Learn More
Refraktäre Metalle, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr bei 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
240.20 € - 618.08 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Refractory Metals plasma standard solution
Namenshinweis Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL
MDL-Nummer MFCD00151265
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11319808
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AE
100 mL
240.20 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11450700
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044270.AP
500 mL
618.08 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Refractory Metals plasma standard solution
MFCD00151265
Flüssig
Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr at 100μg/mL
UN3264
Specpure™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gesundheitsschädlich bei Einatmen, Kann gegenüber Metallen korrosiv sein, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Akute Toxizität (category 4), Gegenüber Metallen korrosive Stoffe/Gemische (category 1), Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (category 1)
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Refraktäre Metalle, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Al, B, Cr, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, V, W, Zr bei 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals