Learn More
Thermo Scientific™ RefractoMax 521 Brechungsindexdetektor
Verbindungen ohne Chromophor analysieren? Brechungsindexnachweis ist eine kosteneffiziente Lösung für die Analyse von Zuckern, Polymeren und Tensiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 5060.0050/CPQ-00432111
Artikelnummer. 15300204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ RefractoMax 521 Brechungsindexdetektor lässt sich eine kosteneffiziente Analyse von Verbindungen mit wenig oder nicht vorhandener Absorption im UV-Bereich durchführen. In Kombination mit einem isokratischen Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 System ist er ideal für den Nachweis von Alkoholen, Zuckern, Kohlenhydraten, Fettsäuren und Polymeren geeignet. Durch das geringe Basislinienrauschen und die hohe Empfindlichkeit ist er auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet. Mit einem Flussratenbereich von 1 bis 10 ml/min und einem linearen Detektionsbereich von 1,00 bis 1,75 RIU unterstützt er verschiedenste HPLC-Anwendungen.
Empfohlene Anwendung
Der RefractoMax 521 wird für die Routineanalyse nicht UV-absorbierender Verbindungen empfohlen. Er stellt eine hervorragende Wahl für die Analyse von Zuckern in Lebensmitteln oder von Polymeren und Tensiden in chemischen Produkten dar.
Merkmale
  • Einfache Bedienung und Automatisierung unterstützt von der Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ Chromatographie-Datensystemsoftware
  • Optische Bank mit Thermostat
  • Auto-Setup-Funktion automatisiert Spülung, Äquilibrierung, automatische Nullstellung und Steuerung von Basislinienstabilität und -rauschen
Spezifikation
Spezifikation
RefractoMax 521 Brechungsindexdetektor
Universeller HPLC-Nachweis
Brechungsindexdetektor
600 μRIU
450 mm
150 mm
100 bis 240 V AC ±10 %
Lichtbrechung
Auslenkungstyp
8 μl
1,00 bis 1,75 RIU
260 mm
12 kg
50/60 Hz