Learn More
Reichert Refractix Universal-Digitales-Refraktometer
Artikelnummer. 18026731
Click to view available options
:
Type: Portable Refractometer
Artikelnummer. 18026731
Marke: Reichert 13910000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Refractix is an innovative and thoughtfully designed portable refractometer that defies classification and can be used as a laboratory quality benchtop just as easily as an advanced-featured, rugged handheld on the go.
  • Friendly, intuitive user interface for effortless set-up and measurements
  • Easy to use with both a large 2.8-inch color touchscreen and physical buttons
  • 250 measurement scale capacity with 50 pre-loaded scales: quickly change scales and mark favorites for easy access
  • High resolution linear image sensor with 1,500 CCD elements providing accuracy and precision of a benchtop refractometer designed in an affordable, compact and portable platform
  • Sapphire prism that is 4 times harder than glass prisms and stainless steel well for greater durability
  • Create custom product names and assign Quality Control limits for easy evaluation 
  • Electronic data transfer to Windows devices via USB-C or Bluetooth with RefractixSync, allowing transfer of real-time measurements or download the measurement data log
  • Store up to 5,000 entries to track measurements over time and identify trends 
  • Temperature stability/equilibration detection ensures measurement accuracy, warning if the temperature is changing too rapidly
  • Operate using AC power or built-in rechargeable lithium-ion battery while on-the-go, for maximum flexibility
  • Designed, engineered, and assembled in the USA
Specifications:
  • Brix Measurement Range: 0.00 to 100.00 Brix
  • Brix Accuracy: +/- 0.05
  • Brix Precision: 0.05
Spezifikation
Typ Tragbares Refraktometer
Scale Range 1,3300 bis 1,5600
Brechungsindex 1,3300 bis 1,5600
Beschreibung Tragbar, Kompakt für Tisch oder Hand
Modell Refractix
Probentyp Flüssigkeiten, Aufschlämmungen, Paste
Probenvolumen ∼1 μl
Kalibrierung Wasser Null
Genauigkeit 0,0001 (Brechungsindex)
Wiederholgenauigkeit 0,0001 (Brechungsindex)
Display 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen
Skalentyp Brechungsindex
Messzeit 2 bis 3 s
Beleuchtungsart 589 nm, LED-Beleuchtung
Schnittstelle USB-C und Bluetooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen von Brechungsindex, Brix, Konzentration und kundenspezifischen Messskalen
Enthält USB-C-Kabel und Netzteil/Ladegerät
IP-Schutzart IP65
Menge Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 8.8 oz.
Gewicht (metrisch) 249.5 g
Abmessungen (L x B x H) 7 x 2,9 x 1,7 in.
Höhe (metrisch) 4.2 cm
Länge (metrisch) 17.6 cm
Breite (metrisch) 7.3 cm
Umgebungstemperatur (metrisch) 10 bis 40 °C
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Temperaturkompensation Ja
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 20 bis 40 °C
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre