missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brechungsindex; zertifiziertes Referenzmaterial bei 20 °C, 25 °C und 30 °C (Nominaler RI-Wert 1,4941 bei 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, in manipulationssicheren Glasröhrchen, 10 ml, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Beschreibung
- Refractive Index Certified Reference Materials bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
- Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
- Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Genauigkeit der zur Verfügung stehen Daten und zuverlässige Ergebnisse
- Erhältlich in manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipackung von 5 pro Material (enthält Satz Einweg-Pipetten)
- 12 Monate Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- refractive index standard at 20°C, 25°C and 30°C. nominal RI value 1.4941 at 25°C, in 10ml tamper-evident glass vial
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur