Learn More
Neu formulierter Organohalogenid-Pestizidmix, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Atrazin | 1912-24-9 | 1250μg/ml |
| Simazin | 122-34-9 | 1250μg/ml |
| Alachlor | 15972-60-8 | 50μg/ml |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 25μg/ml |
| Aldrin | 309-00-2 | 5μg/ml |
| alpha-Chlordan | 5103-71-9 | 5μg/ml |
| CIS-Nonachlor | 5103-73-1 | 5μg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 5μg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 5μg/ml |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 5μg/ml |
| gamma-Chlordan | 5103-74-2 | 5μg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 5μg/ml |
| Heptachlorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 5μg/ml |
| Hexachlorbenzol | 118-74-1 | 5μg/ml |
| Hexachlorcyclopentadien | 77-47-4 | 5μg/ml |
| Trans-Nonachlor | 39765-80-5 | 5 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Reformulated Organohalide Pesticides Mix |
| Namenshinweis | USEPA Method 505 |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | For US EPA Method 505 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Reformulated Organohalide Pesticides Mix
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone, atrazine, simazine
Produkt nur für den Laborgebrauch