Learn More
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Spitzen (10 bis 1250 μl)
Spitzen (LabCON 10μl)
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem durchsichtigem Deckel
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | Nachfüllbar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Violett |
| Aufnahmevermögen | Spitzen (LabCON 10μl) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Verpackung | 12 Gestelle/Packung/10 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |