Learn More
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16621963
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Spitzen (10 bis 1250 μl)
Spitzen (LabCON 10μl)
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 16621963
Marke: Labcon 12109600069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Eclipse™ pipette tip refills
  • Pipettenspitzen-Racks
  • Nachfüllbar
  • Mit aufklappbarem durchsichtigem Deckel
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Produkttyp Nachfüllbar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Aufnahmevermögen Spitzen (10 bis 1250 μl)
Material Polypropylen
Positionen Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Verpackung 10 Gestelle/Packung/10 Packungen/Karton
Menge 10 Gestelle/Packung
Versandbedingung RT
Größe 10 bis 1250 µl-Spitzen