Learn More
Hanna Instruments™ Nachfüllbare, digitale pH-Elektrode
Click to view available options
Enthält:
Ohne passenden Stift
Passender Stift
Packungsgröße:
1 Stück
Spécification
Spécification
| Anschlusstypen | 3,5 mm-Stecker |
| Diaphragma | Keramik, einfach, 15 bis 20 μl/h |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | pH Electrode |
| Enthält | Ohne passenden Stift |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 9,5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu