Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Box für 192 Pipetten-Stapelgestelle
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Nachfüllbares Gestell mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für zwei LabCON™-Pipetten-Schwimmgestelle mit 8 x 24 Pipetten
- Einfrierbar bis -80°C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Enthält | Klappbox ohne Gestelle |
| Produkttyp | Tiefkühlgerät-Aufbewahrungsbox |
| Array | 8 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |