Learn More
asecos™ Nachfüllset Transportwagen Sorbents
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Typ:
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Chemikalienverschüttungen
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen
Universal-Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Typ | Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Chemikalienverschüttungen |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 13.23 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 6 kg |