Learn More
asecos™ Nachfüllset Transportwagen Sorbents
Artikelnummer. 17856456 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Typ:
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Chemikalienverschüttungen
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen
Universal-Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17856456
Marke: asecos™ 14414
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Praktisches Nachfüllset
  • Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke
Spezifikation
Material Heavy-duty Cloth
Typ Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen
Gewicht (angloamerikanisch) 13.23 lb.
Gewicht (metrisch) 6 kg