Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
2 ml
2.5 ml
Genauigkeit:
0,8
0.6
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Grau
Hellgrau
Mittelgrau
Rot
Präzision:
0,3
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3
6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bietet die bestmöglichen Ergebnisse zusammen mit einer robusten, zuverlässigen Handhabung und optimaler Anwendersicherheit. Ideal für die Anwendung mit kostbaren Flüssigkeiten oder bei Anwendungen, die sehr hohe Genauigkeit erfordern. Die optimale Wahl, wenn Qualität und Reproduzierbarkeit wesentlich sind.
Gut konzipierte Pipette
- Das System mit einer Bedienungstaste ermöglicht dem Anwender die schnelle Erledigung der Pipettieraufgaben, der Anwender muss den Daumen nicht hin- und herbewegen, um die Spitzen abzuwerfen
- Das ergonomische Design erlaubt einen geringeren Kraftaufwand zum Ansaugen/Dispensieren/Spitzenabwerfen und begrenzt die Belastung für den Anwender
- Der federbelastete Spitzenkonus ermöglicht das einfache und schnelle Abwerfen der Spitzen bei aktiver Reduzierung von Aerosolen und verbessert die Anwendersicherheit und Reproduzierbarkeit
- Für die schnelle Erkennung des Volumens und der Spitzengröße farbkodiert/mit dem Volumen gekennzeichnet
- Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
- Individuell anpassbarer Kennzeichnungsbereich
- Volumensperre: eine schnelle und sichere Einstellung verhindert unbeabsichtigte Änderungen. Die stets sichtbare 4-stellige Anzeige bietet erhöhte Sicherheit für die schwierigsten Laborumgebungen
- Sekundäre Anpassung durch den Anwender bietet den genauesten Transfer von nicht-wässrigen Flüssigkeiten, ohne eine vollständige Kalibrierung durchführen zu müssen
- Die 4-stellige Anzeige zeigt die genaue Volumeneinstellung und ist aus jedem Winkel deutlich sichtbar
- Ergonomisches Design
- Das runde obere Teil ermöglicht den Einsatz in jeder Position
- Um ein unbeabsichtigtes Abwerfen der Spitze zu vermeiden, ist ein deutliches haptisches Feedback nach dem Ausblasen zu spüren
Gut gebautes Gerät
- Einzigartige Oberfläche: wenige raue Kanten, glatte Oberfläche für bequemes Arbeiten und einfaches Reinigen
- Der robuste obere Griff gewährleistet eine lange Lebensdauer und verbesserte Robustheit
- Die beweglichen Teile und externen Kanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine außerordentliche Robustheit an potentiellen Schwachstellen sowie für interne Komponenten
- Der schnell anschließbare untere Teil ermöglicht einfaches Reinigen und Warten Ihrer Pipette
- Vollständig autoklavierbar
- Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt
- Interne RFID-Technologie: enthält alle relevanten Pipettendaten und TrackIT Software von Eppendorf für die einfache Identifizierung und Dokumentierung jeder Pipette im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Pipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Präzision | 0.012 |