Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule aus Graphit
Leckagefreie Systemverbindungen für eine verbesserte Chromatographie für Nicht-MS-Systeme
58.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/8 Zoll Anschlüsse |
---|---|
Material | Graphit |
Länge (metrisch) | 6.6 mm |
Breite (metrisch) | 6.4 mm |
Typ | Reduktionshülse |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10412371
|
Trajan Scientific and Medical™
0726283 |
1.59 mm |
58.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10045300
|
Trajan Scientific and Medical™
0726270 |
0.8 mm |
58.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
- Geringe Emissionen
Spezifikation
1/8 Zoll Anschlüsse | |
6.6 mm | |
Reduktionshülse |
Graphit | |
6.4 mm | |
10/Pckg. |