Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Eine leichte und flexible Schlauchoption für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50737
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11527053
  • 76.00 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: −40 °C bis +70 °C
  • Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Spezifikation
9.5 mm
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Flexibel
Gummi
3.2 mm
Rot