Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, rot
Hochelastischer, dickwandiger roter Gummischlauch. Fisherbrand™ rote Gummischläuche eignen sich für den Einsatz im Vakuum und den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
29.00 € - 207.00 €
Spezifikation
Material | Fester Kautschuk |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11567562
|
Fisherbrand™
|
9 mm | 3 mm | 3 mm |
29.00 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11577562
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 5 mm | 4 mm |
52.95 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11597562
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 8 mm | 6 mm |
207.00 €
10 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
- Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
- Leicht und flexibel, für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
- Dickwandig und für den Vakuumeinsatz empfohlen
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Fester Kautschuk | |
10 m | |
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren | |
Rot |