Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Aus rotem Gummi.
Marke:  Kartell™ 0383200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10033061
  • 33.60 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
Rot
45 mm
6 mm
25/Pckg.
1
Konischer Stopfen
34mm
45mm
Gummi