Learn More
Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot
Artikelnummer. 15941451
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
2500 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
210 Stück
Artikelnummer. 15941451
Marke: Kautex™ 2000084198
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kautex™ Schraubverschlüsse aus rotem Polypropylen eignen sich zur Versiegelung des Inhalts in Behältern beim Verpacken und Versenden von Proben sowie für den Transport und die Lagerung des Inhalts.
  • PP
  • Rot
  • Manipulationssicherer Ring
  • Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Enthält Manipulationssicherer Ring und Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Material Polypropylen
Auskleidungsmaterial Polyethylen-Schaumstoffeinsatz
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 28 mm